주요 문서
D1894
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylethylenediamine
~95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12000000
분석
~95%
저장 온도
2-8°C
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter