주요 문서
D1880
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-threonine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11N3O7
CAS Number:
Molecular Weight:
285.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)