주요 문서
D1755
Sigma-Aldrich
DNP-L-serine
동의어(들):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-serine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9N3O7
CAS Number:
Molecular Weight:
271.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O