주요 문서
D1551
Sigma-Aldrich
Diethylenetriamine
≥99% (GC)
동의어(들):
2,2′-Diaminodiethylamine, 2,2′-Iminodiethylamine, Bis(2-aminoethyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH2CH2CH2)2NH
CAS Number:
Molecular Weight:
103.17
Beilstein:
605314
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99% (GC)
autoignition temp.
676 °F
expl. lim.
6.7 %
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
199-209 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
InChI key
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fabrizio Carta et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(15), 5511-5522 (2010-07-02)
Carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) are inhibited by sulfonamides, phenols, and coumarins. Polyamines such as spermine, spermidine, and many synthetic congeners are described to constitute a novel class of CA inhibitors (CAIs), interacting with the different CA isozymes with efficiency