주요 문서
D1505
Sigma-Aldrich
DNP-L-proline
동의어(들):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-proline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
281.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C1CCCN1c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)