주요 문서
D1375
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-leucine cyclohexylammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H24N2O4S · C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
463.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.CC(C)C[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-12(2)11-15(18(21)22)19-25(23,24)17-10-6-7-13-14(17)8-5-9-16(13)20(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-10,12,15,19H,11H2,1-4H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t15-;/m0./s1
InChI key
KMKWMTLYBLHMGU-RSAXXLAASA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)