문서
D1018
Sigma-Aldrich
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
동의어(들):
D-Fructopyranose diacetonide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O6
CAS Number:
Molecular Weight:
260.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
InChI key
PSSHGMIAIUYOJF-XBWDGYHZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable