product name
(±)-DOI hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
형태
solid
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
색상
white to off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL
SMILES string
NC(C)CC1=CC(OC)=C(I)C=C1OC.Cl
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H
InChI key
QVFDMWGKHUFODK-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable