주요 문서
D0897
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibromofolic acid
~96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H17Br2N7O6
CAS Number:
Molecular Weight:
599.19
UNSPSC 코드:
12352200
분석
~96%
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)