문서
D0559
Sigma-Aldrich
Diethylenetriaminepentaacetic acid α,ω-bis(8-stearoylamido-3,6-dioxaoctylamide) gadolinium salt
~99% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C62H116N7O14Gd
Molecular Weight:
1340.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
~99% (TLC)
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: gadolinium
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOCCOCCNC(=O)CN1CCN2CCN(CC(=O)NCCOCCOCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CC(=O)O[Gd](OC(=O)C2)OC(=O)C1
InChI
1S/C62H119N7O14.Gd/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-56(70)63-35-43-80-47-49-82-45-37-65-58(72)51-68(54-61(76)77)41-39-67(53-60(74)75)40-42-69(55-62(78)79)52-59(73)66-38-46-83-50-48-81-44-36-64-57(71)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h3-55H2,1-2H3,(H,63,70)(H,64,71)(H,65,72)(H,66,73)(H,74,75)(H,76,77)(H,78,79);/q;+3/p-3
InChI key
YCQABDWULYMBBW-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
DTPA-based chelator lipid useful as a liposome component. The paramagnetic gadolinium ligand makes the liposome traceable by magnetic resonance imaging (MRI).
법적 정보
U.S. Patent No. 5,512,294.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Storrs, R.W., et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 7301-7301 (1995)