Key Documents
D0539
Sigma-Aldrich
4-(α-[2,4-Dimethoxyphenyl]-Fmoc-aminomethyl)phenoxy resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
라벨링 범위
0.4-0.5 mmol per g resin
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
For solid-phase synthesis of peptide amides using FMOC protection.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Rink, H.
Tetrahedron Letters, 28, 3787-3787 (1987)