주요 문서
D0300
Sigma-Aldrich
Difucosyllacto-N-hexaose A from human milk
≥90% (HPLC)
동의어(들):
DFLNH(a), DFLN(a)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C52H88N2O39
CAS Number:
Molecular Weight:
1365.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
분석
≥90% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1OC(OC2C(NC(C)=O)C(OC(CO)C2OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)OC4C(O)C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C6O)C(NC(C)=O)C5OC7OC(C)C(O)C(O)C7O)C4O)C(O)C(O)C1O
기타 정보
Octasaccharide containing the Lewis X substructure
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)