Merck
D030
R(−)-2,10,11-Trihydroxy-N-propyl-noraporphine hydrobromide hydrate
solid
동의어(들):
R(−)-2-OH-NPA HBr, R(−)-TNPA HBr
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C19H21NO3 · HBr · xH2O
CAS 번호:
Molecular Weight:
392.29 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
form
solid
optical activity
[α]22/D −64°, c = 7 mg/mL in methanol(lit.)
color
light brown
solubility
alcohol: soluble (Solutions should be freshly prepared.), aqueous acid: moderately soluble (Solutions should be freshly prepared), aqueous base: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cc(O)cc(CCN1CCC)c24
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Potent, selective D2 dopamine receptor agonist.
저장 등급
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)