주요 문서
D014
Supelco
6-Hydroxydopamine hydrobromide
동의어(들):
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrobromide, 2,5-Dihydroxytyramine hydrobromide, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrobromide, 6-OHDA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO)3C6H2CH2CH2NH2 · HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
250.09
Beilstein:
3713280
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
mp
216-220 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Br.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.BrH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
InChI key
MLACDGUOKDOLGC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Solutions should be freshly prepared and protected from exposure to light.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)