제품 라인
ColorWheel®
형태
lyophilized
정제법
gel-filtration chromatography
포장
antibody small pack of 25 μL
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
flow cytometry: suitable
호환성
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, Sold Separately)
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
특이성
애플리케이션
호환성
표적 설명
물리적 형태
CWD-MFB630-25UL - ColorWheel® Antibody-Ready mFluor Blue 630 Dye
Lyophilized from PBS containing D-Mannitol and Sucrose, normal appearance is a dried pellet. Reconstituted solution is stable and functional as assessed by functional testing. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
CWD-FINISH-25UL - ColorWheel® Finishing Buffer
Lyophilized from PBS. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
재구성
저장 및 안정성
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
ColorWheel® 유세포 분석 항체와 염료를 통해 유세포 분석 설계에 자유를 누리십시오. ColorWheel® 유세포 분석 포트폴리오는 품질의 저하 없이 유세포 분석 워크플로를 간소화할 수 있도록 단순화와 유연성을 염두에 두고 설계되었습니다.