문서
CLS431729
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 30 mL, natural screw cap, case of 120
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
무균
sterile
특징
cap
graduations
포장
case of 120
pack of 24 ea
제조업체/상표
Corning 431729
bottle neck diam.
18 mm
용량
30 mL
크기
× 61 x 38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.