주요 문서
10T½
99072801, mouse embryo (c3h), Fibroblast-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
10T½, 99072801
생물학적 소스
mouse embryo (c3h)
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse embryo fibroblast
세포주 설명
Clone 8, contact inhibited, semi-normal.
배양 배지
BME + 10% FBS.
계대배양 정규 작업
Split sub confluent cultures (70-80%) 1:3 ie. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA. 37°C; 5% CO2
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.