생물학적 소스
Horse x Mouse/Horse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 94120826-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94120826-1VL
ImmunoDon
Horse peripheral lymph node
골수종
AFRC 17D1
반응성
Anti-Haemagglutinin, influenza
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Horse peripheral lymph node x AFRC 17D1
세포주 설명
The heterohybridoma AFRC 56D2 is one of 8 hybridoma cell lines obtained using lymphocytes from ponies immunised with influenza A equine 2 virus (isolateA/Equine/Newmarket/79 (H3N8)). For the establishment of AFRC 56D2 horse cells from the peripheral lymph node have been fused with the non-Ig-secreting heterohybridoma AFRC 17D1 (Sigma Catalogue number. 94120825).
면역원
Influenza A equine 2 virus
애플리케이션
Haemagglutinin detection
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is horse IgG.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.