생물학적 소스
Rat x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 94090613-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94090613-1VL
ImmunoDon
Rat Lou/MN spleen cells
골수종
Sp2/0
반응성
Anti-Pgp-1, murine homologue of CD44
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Lou/MN spleen x Mouse Sp2/0
세포주 설명
The hybridoma KM703 was produced by the fusion of Sp2/0 mouse myeloma cells with spleen cells from a Lou/MN rat immunised with the bone marrow derived stromal cell clone, BMS2. The monoclonal antibody recognises an epitope on Pgp-1, the murine homologue of CD44. It prevents the growth of lymphoid or myeloid cells in long term bone marrow cultures.
면역원
BUS 2 cells
애플리케이션
Determination of ligand specifities and function of Pgp-1/CD44 molecules.
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is rat IgG2a.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 0.05mM 2-mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.