생물학적 소스
Mouse x Rat Hybridoma
포장
tube of 5 μg 93090997-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93090997-1VL
ImmunoDon
F344 rat spleen
골수종
NS0
반응성
Anti-Cytokinin, plant
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse NS0 x Rat F344 spleen
세포주 설명
The antibody is directed against the cytokinin isopentenyladenosine (2iPA) and related compounds in plant extracts.
면역원
Isopentenyladenosine
애플리케이션
Detection of 2iPA in plant tissue
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is rat IgG2a.
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.