주요 문서
NFS-25 C-3
93090713, mouse blood, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
NFS-25 C-3, 93090713
생물학적 소스
mouse blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Ly-17, Lyb-2, Ly-1, Ly-5 (B220)
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse pre-B lymphoblast
세포주 설명
Derived from a spontaneous lymphoma in an NFS.C58v-1 mouse. These pre-B cells are negative for surface Ig, Ia and ThB.
배양 배지
DMEM + 10% NCTC 109 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 1mM Oxaloacetic acid + 50μM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 2μg/ml Transferrin + 0.2IU/ml Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Immediately after resuscitation a pre-centrifugation step to remove cryoprotectant (DMSO) is recommended i.e. pellet the cells by centrifugation at 100 x g for 5 minutes and resuspend the cell
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)