주요 문서
AFRC MAC 130
Reactivity: Anti-LDL, Human, 92102342
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
골수종
Y3
반응성
Anti-LDL, Human
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat Y3 x Rat DA spleen
세포주 설명
The antibody is directed against human low density lipoproteins (LDL). It does not react with the LDL of the Rhesus monkey.
면역원
Human low density lipoproteins
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse spleen feeder layers upon resuscitation
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)