문서
RAJI TK+
91112124, human lymph, Lymphoblastoid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
RAJI TK+, 91112124
생물학적 소스
human lymph
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Burkitt′s lymphoma
세포주 설명
Derived from the maxilliary lesion of a Burkitt′s Lymphoma patient. Produces high levels of thymidine kinase. Ethnicity: Black.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 17,19
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.