생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 91072528-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91072528-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
P3X63Ag8.653
반응성
Anti-Ig light chain, bovine
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against an epitope on bovine immunoglobulin kappa and lambda light chains. The antibody is directed against all bovine isotypes.
면역원
Mixture of bovine IgG1/IgA
애플리케이션
Evaluation of bovine immunoglobulin levels
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells may require mouse macrophage feeder cells upon resuscitation..
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.