문서
104C1
90110524, guinea pig embryo, Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
104C1, 90110524
생물학적 소스
guinea pig embryo
성장 모드
Adherent
핵형
Diploid
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Guinea pig foetal cells transformed
세포주 설명
Derived from a female foetal carcass of a 2/N guinea pig. The cells were treated with benzopyrene for 7 days and a clone selected at the 20th passage. The cells are tumourigenic in guinea pigs.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5 x10,000 cells/cm3 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.