주요 문서
CV-1 Clone B5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
African green monkey kidney
포장
tube of 5 μg 90032601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90032601-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 60, pseudodiploid
형태학
Fibroblast
수용체
Not specified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
Monkey African Green kidney fibroblast
세포주 설명
The cells have been selected for sensitivity to SV40.
배양 배지
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 2% Tricine (1M solution at pH7.4) + 10% FBS / FCS (F2442).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10, i.e., seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)