문서
SW 48
89012702, human colon, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
SW 48, 89012702
생물학적 소스
human colon
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46
형태학
Epithelial
제품
Carcinoembryonic antigen (CEA)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
관련 카테고리
세포주 기원
Human colon adenocarcinoma
세포주 설명
The cells produce a low level of CEA: 0.6ng/1,000,000 cells in 10 days. Cells are tumorigenic in nude mice. Established from a grade IV ulcerating tumour encircling the bowel of an 82 year old Caucasian female. HLA = A32, A33, B27, B35
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 10,14
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 18,20
배양 배지
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.