생물학적 소스
Mouse + Human Transfectoma
포장
tube of 5 μg 88012701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88012701-1VL
ImmunoDon
Not applicable
골수종
J558L
반응성
Anti-NP (4-hydroxy-3 nitrophenacetyl)
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG3 G3m(b)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse J558L + Mouse VH gene + Human C(gamma 3) gene
세포주 설명
This human chimeric antibody is specifically directed against the hapten-4-hydroxy-3-nitrophenacetyl. V lambda of the endogenous light chain of plasmacytoma line complements VNP of transfected heavy chain to yield specific antibody.
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.