Key Documents
SW 13
87031801, human adrenal gland (cortex), Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
SW 13, 87031801
생물학적 소스
human adrenal gland (cortex)
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian adrenal cortex adenocarcinoma
세포주 설명
Derived from biopsy tissue of a small cell carcinoma originating in the adrenal cortex of a 55 year old Caucasian female. Electron microscopy revealed bulb gap junctions and occasional paired cisternae of the E.R.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 9
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,8
TPOX: 8
vWA: 17,19
배양 배지
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.