문서
YAC-1
86022801, mouse lymph, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
YAC-1, 86022801
생물학적 소스
mouse lymph
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
관련 카테고리
세포주 기원
Mouse lymphoma
세포주 설명
Induced by inoculation of Moloney leukaemia virus into a new-born A/Sn mouse. Sensitive to the cytoxic activity of naturally occurring killer cells in mice (NK cells). Often used as target cells in NK assays.
애플리케이션
NK assays
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.