생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 85102206-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85102206-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/0
반응성
Anti-c-Myc gene product, human
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1, kappa
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody recognises the 62kDa protein which is the product of the human c-myc gene. There is no cross reaction with the murine c-myc protein or the chicken p110gag-myc protein.
면역원
Synthetic peptides with sequence of the human p62c-myc gene product (amino acid residues 408-432)
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.