주요 문서
ZL55 cell line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
동의어(들):
ZL 55, ZL-55
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human pleural cavity
포장
tube of 5 μg 12050301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12050301-1VL
성장 모드
adherent
형태학
Epitheloid/mesenchymal
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 설명
ZL55 was derived from an epithelial tumor of the pleural cavity of a 52-year old male, prior to treatment, with a known history of exposure to asbestos.
DNA 프로파일
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,11
D13S317: 8
D16S539: 12
D5S818: 10,13
D7S820: 7,11
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 15,19
배양 배지
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 15% Fetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Suggested seeding density 1-4 x 10,000 cells/cm².
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)