문서
U-BLC1
6013102, human bladder, Epithelial
동의어(들):
Human U-BLC1, U-BLC1 Cell Line
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
U-BLC1, 06013102
생물학적 소스
human bladder
성장 모드
Not specified
핵형
Aneuploid, with specific marker chromosomes
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
관련 카테고리
세포주 기원
Human bladder transitional cell carcinoma
세포주 설명
Spontaneously immortal cell line established from a primary transitional cell carcinoma of the bladder. Derived from a female patient.
배양 배지
2/3 DMEM:1/3 RPMI + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. The medium must be changed to fresh medium every 48 hours.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.