생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
포장
tube of 5 μg 02043021-DNA-5UG
pkg of vial of cells 02043021-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/0
반응성
Anti-group specific component (GC)
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against group specific component (GC).
면역원
Various peptides between 9 and 11 amino acids attached to PPD via a terminal cysteine residue
애플리케이션
ELISA, lateral flow tests, western blot analysis
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Split ratio: 1:2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.