주요 문서
C9640
Sigma-Aldrich
Z-DL-Trp
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H18N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
338.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)