Quality Level
환경친화적 대안 제품 특성
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
환경친화적 대안 카테고리
, Aligned
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Preserves pluripotency of stem cells
- Low cytotoxicity
- Chemically defined, serum free, protein free
- Ready to use
The following cell lines have been recovered at ≥90% following cryopreservation with CryoSOfree:
L929, KB, MC3T3, B16F1, Colon26, CaCO2, HT1080, MG63
제조 메모
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
관련 콘텐츠
새로운 세포 치료제 도입은 업스트림과 다운스트림 공정, 공정 개발, 검사 및 제조 부분에서 최적의 수행력을 요구합니다. 세계 일류 수준의 제품과 파트너가 성공에 그리고 효율적이고, 안전하며, 경제적인 치료제의 신속한 발전에 필수적입니다.
Introducing a new cell therapy demands optimal performance in upstream and downstream processing, process development, testing, and manufacturing. World-class products and partners are critical to success, speeding advancement of therapeutics that are effective, safe, and affordable.