주요 문서
C8133
Sigma-Aldrich
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol
~95%
동의어(들):
5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol, Iodochlorhydroxyquin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5ClINO
CAS Number:
Molecular Weight:
305.50
Beilstein:
153637
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
~95%
SMILES string
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI key
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges