분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
solubility
DMSO: 24 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1N2C(SCC2=O)c3cccc(Br)c3
InChI
1S/C15H11BrClNO2S/c16-10-3-1-2-9(6-10)15-18(14(20)8-21-15)12-7-11(17)4-5-13(12)19/h1-7,15,19H,8H2
InChI key
KEGQNJITMFBVAC-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.