주요 문서
C6792
Sigma-Aldrich
Cupferron
ACS reagent
동의어(들):
N-Nitroso-N-phenylhydroxylamine ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5N(NO)ONH4
CAS Number:
Molecular Weight:
155.15
Beilstein:
3919107
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
Grade
ACS reagent
무기 잔류물
≤0.05%
색상
clear
mp
150-155 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: passes test
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].[O-]N(N=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5N2O2.H3N/c9-7-8(10)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H;1H3/q-1;/p+1
InChI key
GDEBSAWXIHEMNF-UHFFFAOYSA-O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)