주요 문서
C6752
Sigma-Aldrich
Z-Val-Leu
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H28N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
364.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)