주요 문서
C6422
Sigma-Aldrich
(±)-Cotinine-(methyl-d3)
동의어(들):
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, Deuterated (±)-cotinine solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D3H9N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
179.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142207
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
InChI key
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Major metabolite of nicotine in humans
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Thompson, J.A., et al.
Journal of Chromatographic Science, 231, 53-53 (1982)