문서
C6380
Sigma-Aldrich
Cyclohexylamine
≥98%
동의어(들):
Aminocyclohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
99.17
Beilstein:
471175
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
vapor density
3.42 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
분석
≥98%
autoignition temp.
559 °F
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
InChI key
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter