주요 문서
C5787
Sigma-Aldrich
Choline p-toluenesulfonate salt
~99%
동의어(들):
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H14NO · C7H7O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
275.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
PubChem Substance ID:
설명
cationic
분석
~99%
SMILES string
C[N+](C)(C)CCO.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
InChI key
DVGVMQVOCJNXNJ-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
For use with organic solvents.
생화학적/생리학적 작용
Acyl group acceptor
기질
Choline acetyltransferase substrate
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Brockerhoff, H. and Ayengar, N.K.N.,
Lipids, 14, 88-88 (1979)