Key Documents
C5002
Sigma-Aldrich
Z-Pro-Leu-Gly amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H30N4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
418.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCC(N)=O