문서
C4022
Sigma-Aldrich
DL-Cysteine
≥98% (TLC)
동의어(들):
(±)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HSCH2CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
121.16
Beilstein:
1721406
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥98% (TLC)
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
NMDA agonist that is an agonist at quisqualate receptors at high concentration.
교체됨
제품 번호
설명
가격
애플리케이션
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable