콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

C3874

Sigma-Aldrich

Cytochrome P450 Microsome Preparation human

2C9 Isozyme, recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, Coexpressed with human NADPH reductase and human cytochrome b5

동의어(들):

Cerosomes

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

효소 위원회 번호:
UNSPSC 코드:
12352204

가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음

생물학적 소스

human

재조합

expressed in Saccharomyces cerevisiae

양식

solution

특이 활성도

2.0-3.0 units/pmol enzyme

secondary activity

1300-1650 units/mg protein (Reductase activity)

분자량

45-60 kDa

UniProt 수납 번호

응용 분야

cell analysis

배송 상태

dry ice

저장 온도

−70°C

유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내

애플리케이션

Cytochrome P450 Microsome Preparation Human is recombinant and expressed in S. cervisiae. It contains human NADPH Reductase and cytochrome b5. It is used to catalyze the oxidative metabolism of xenobiotics and to study the biotransformation and elimination of drugs and pollutants from the body. Cytochrome P450 is used to study hormone synthesis and breakdown, cholesterol synthesis, drug metabolism and bioactivation and vitamin D metabolism[1].

생화학적/생리학적 작용

Microsomal cytochrome P450 enzymes are found primarily in the endoplasmic reticulum of liver tissue. They catalyze the oxidative metabolism of xenobiotics and are the major enzymes involved in drug metabolism and bioactivation[1]. The reactions are achieved through a mixed monooxygenase system. The cytochrome P450 enzymes range in molecular mass between 45-60 kDa.

단위 정의

P450 Activity: One unit will oxidize 1.0 picomole of 7-benzoxymethyloxy-3-cyanocoumarin per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Reductase Activity: One unit will reduce 1 nanomole of cytochrome c per minute in the presence of NADPH at pH 7.8 at 25 °C.

물리적 형태

Supplied as a solution containing 50 mM potassium phosphate, pH 7.4, 5% glycerol, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF, and 2 mM DTT

분석 메모

CYP450 content: 50.0-65.0 picomoles per mg protein

기타 정보

For more more information visit our drug metabolism resources for Cytochrome P450 microsome preparations.

가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?

특정 버전이 필요한 경우 로트 번호나 배치 번호로 특정 인증서를 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

F Peter Guengerich
Chemical research in toxicology, 21(1), 70-83 (2007-12-07)
The field of cytochrome P450 (P450) research has developed considerably over the past 20 years, and many important papers on the roles of P450s in chemical toxicology have appeared in Chemical Research in Toxicology. Today, our basic understanding of many

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.