저장 온도
−20°C
특이성
The MCS contains unique BamH I, EcoR I, EcoR V, Hind III, Not I, Nsi I, Sph I, Xba I, and Xho I restriction sites, and redundant BstX I sites.
특징 및 장점
A 4.8-kb vector for transient, high-level protein expression in mammalian cells. The vector incorporates the strong cytomegalovirus (CMV) enhancer-promoter sequence for high-level expression, SV40 and polyoma origins of replication to facilitate episomal replication, an ampicillin resistance gene for selection in E. coli, and the col E1 origin and supF suppressor tRNA for growth and maintenance in appropriate strains of E. coli.
기타 정보
This is the pcDNA1.1/Amp vector with an insert containing the chloramphenicol acetyltransferase gene.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.