C2993
Anti-CRMP2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Collapsin Response Mediator Protein 2, Anti-Dihydropyriminidase Related Protein-2 (DRP2, DRP-2, DHPRP2), Anti-Dihydropyriminidase-like 2 (DPYSL2), Anti-TOAD-64
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~62 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa whole cell lysate and mouse brain extract (S1 fraction)
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DPYSL2(1808)
mouse ... Dpysl2(12934)
rat ... Dpysl2(25416)
일반 설명
애플리케이션
- western blotting
- immunohistofluorescence
- epifluorescence imaging
- coimmunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable