주요 문서
C2916
Sigma-Aldrich
Citric acid-1,5-14C
aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOO14CCH2C[OH][COOH]CH214COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
192.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
aqueous solution
라벨링 범위
40-60 mCi per mmol
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)(C[14C](O)=O)C[14C](O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
sealed ampule