주요 문서
C2859
Sigma-Aldrich
6-Carboxytetramethylrhodamine
동의어(들):
6-TAMRA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H22N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
430.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
설명
single isomer
SMILES string
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4cc(ccc4C([O-])=O)C(O)=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
InChI key
COCMHKNAGZHBDZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
The corresponding succinimidyl ester is a single isomer fluorophore most commonly used in automated DNA sequencing.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)